Learn More
Isotiocianato de 2-(metoxicarbonil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11445536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445536 25 g 25 g
11435536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20693.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16024-82-1
Fórmula molecular C9H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.22
Número MDL MFCD00041062
Clave InChI UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85243
Nombre IUPAC 2-isotiocianatobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Densidad 1.24
Punto de ebullición 149°C to 150°C (17 mmHg)
Índice de refracción 1.6355
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 2720655
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.23
Porcentaje de pureza 98%