Learn More
2-metoxicarbonil loratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxycarbonyl Loratadine |
| CAS | 860010-37-3 |
| Fórmula molecular | C24 H25 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25ClN2O4/c1-3-31-24(29)27-12-10-15(11-13-27)21-19-8-7-18(25)14-17(19)5-4-16-6-9-20(23(28)30-2)26-22(16)21/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(nc24)C(=O)OC)CC1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-(1-etoxicarbonilpiperidin-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4-c]piridina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 440.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.1503 |