Learn More
2-(Metoxicarbonil)bencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470044 25 g 25 g
11460044 5 g 5 g
11480044 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13553.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57683-71-3 | C8H9NO4S | 215.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57683-71-3
Fórmula molecular C8H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 215.22
Número MDL MFCD00009808
Clave InChI VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-aminosulfonyl benzoate, 2-carbomethoxybenzenesulfonamide, 2-sulfamoylbenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl benzene sulfonamide, methyl o-sulphamoylbenzoate, benzoic acid, 2-aminosulfonyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-sulfamoyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonylphenylsulfonamide, 2-methoxycarbonylbenzenesulfonamide, 2-methoxycarbonyl benzenesulphonamide
PubChem CID 42546
ChEBI CHEBI:83512
Nombre IUPAC 2-sulfamoilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide
Punto de fusión 123°C to 125°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.23
Porcentaje de pureza 98%