Learn More
Ácido 2-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354845 5 g 5 g
11364845 250 mg 250 miligramos
11344845 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17958.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 374538-03-1 | C8H9BO4 | 179.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374538-03-1
Fórmula molecular C8H9BO4
Peso molecular (g/mol) 179.97
Número MDL MFCD02179452
Clave InChI ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid
PubChem CID 2773496
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 68°C to 70°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8313459
Nombre IUPAC ácido (2-metoxicarbonilfenil)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97
Porcentaje de pureza 97%