Learn More
Cloruro de 2-(metoxicarbonil)-3-tiofensulfonilo, Mikromol™
Código de producto. 30050656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050656 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0247.100025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de 2-(metoxicarbonil)-3-tiofensulfonilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Nombres de analitos o componentes 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H5 Cl O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC 3-clorosulfoniltiofeno-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 240.68
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239,9318 g/mol