Learn More
2-Metoxicarbonil-2-metiltetralona, TRC
Código de producto. 30479860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479860 50 mg 50 miligramos
30479188 100 mg 100 miligramos
30471497 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22457550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54125-61-0
Fórmula molecular C13H14O3
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo Methyl 2-Methyl-1-tetralone-2-carboxylate, Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-1-oxo-2-naphthalenecarboxylate
Nombre IUPAC Metil 2-metil-1-oxo-3,4-dihidronaftaleno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1(C)CCc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxycarbonyl-2-methyltetralone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O3/c1-13(12(15)16-2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0943