Learn More
Cloruro de 2-metoxibencilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400866 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15400866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54177.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro 2-metoxibencilmagnesio es un reactivo de Grignard utilizado en la síntesis orgánica. Participa en la síntesis de (-)-Chamobtusina A. también se utiliza en la preparación de complejos de alquilideno de molibdeno y tungsteno que tienen una ter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 480438-46-8
Fórmula molecular C8H9ClMgO
Número MDL MFCD01319897
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sinónimo 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 2-methoxybenzyl magnesium chloride, 2-methoxybenzyl-magnesium chloride, jjnlsbbaaqtdsm-uhfffaoysa-m, magnesium,1-methanidyl-2-methoxybenzene,chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 2-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Clave InChI JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC=C1C[Mg]Cl
Nombre IUPAC magnesio; 1-metanidil-2-metoxibenceno; cloruro
Peso molecular (g/mol) 180.91
PubChem CID 13004954
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M en 2-MeTHF