Learn More
2-Metoxibencilamina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367645 25 g 25 g
11377645 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02273.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6850-57-3 | C8H11NO | 137.182 g/mol
2-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines. It is also is used in the preparation of GABAA receptor ligands as analgesic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metoxibencilamina se utiliza en la preparación de purinas 6-sustituidas. También se usa como agente analgésico en la preparación de ligandos receptores GABAA.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6850-57-3
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00008110
Clave InChI PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
PubChem CID 81292
Nombre IUPAC (2-metoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzylamine
Densidad 1.057
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1100448
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥98%