Learn More
Alcohol 2-metoxibencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215130 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10676322 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10219223 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125760100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-16-8 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-16-8
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00004611
Clave InChI WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 69154
Nombre IUPAC (2-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón anaranjado a incoloro
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5460 to 1.548
Cantidad 10 mL
Beilstein 06, 893
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.