Learn More
Alcohol 2-metoxibencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487886 100 g 100 g
11477886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14016.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 612-16-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-16-8
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00004611
Clave InChI WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 69154
Nombre IUPAC (2-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzyl alcohol
Densidad 1.12
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5475
Cantidad 100 g
Beilstein 2043673
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%