Learn More
Cloruro de 2-metoxibenzoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399779 5 g 5 g
11309789 25 g 25 g
11319789 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22784.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21615-34-9
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00000664
Clave InChI RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
Nombre IUPAC cloruro de 2-metoxibenzoílo
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzoyl chloride
Densidad 1.146
Punto de ebullición 128°C to 129°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (184°F)
Índice de refracción 1.5724
Cantidad 5 g
Número UN UN1729
Beilstein 607605
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%