Learn More
2-Metoxibenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450987 5 g 5 g
11440987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23376.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2553-04-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2553-04-0
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD00017163
Clave InChI CSUUDNFYSFENAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxybenzophenone, o-methoxybenzophenone, 2-methoxyphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methoxy, methanone, 2-methoxyphenyl phenyl, 2-methoxyphenyl phenyl ketone, methoxybenzophenone, acmc-1cotk, maybridge1_005821, 2-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 75702
Nombre IUPAC (2-metoxifenil)-fenilmetanona
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzophenone
Punto de fusión 36°C to 38°C
Punto de ebullición 149°C to 150°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1873339
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%