Learn More
2-Metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394534 100 g 100 g
11374534 5 g 5 g
11384534 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01293.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6609-56-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6609-56-9
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00001783
Clave InChI FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanoanisole, o-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-methoxy, 2-methoxybenzenecarbonitrile, o-anisolnitrile, o-anisonitrile, methoxybenzonitrile, 2-methxybenzonitrile, o-methyoxybenzonitrile
PubChem CID 81086
Nombre IUPAC 2-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzonitrile
Densidad 1.093
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.5465
Cantidad 100 g
Número UN UN3276
Beilstein 2207134
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%