Learn More
Ácido 2-Metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30132554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132554 50 g 50 g
30133845 10 g 10 g
17962305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26119050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-75-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo o-Anisic acid (8CI), 2-Methoxybenzoic acid, NSC 3778, O-Methylsalicylic acid, Salicylic acid methyl ether, o-Methoxybenzoic acid, 2-Methoxybenzoic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-metoxibenzoico
SMILES COc1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzoic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473