Learn More
2-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16422569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422569 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1393
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzoic acid
CAS 579-75-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 1 g
Sinónimo NSC 3778 O-Methylsalicylic acid Salicylic acid methyl ether
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death