Learn More
Ácido 2-metoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485613 100 g 100 g
11495613 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13513.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 579-75-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-75-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002431
Clave InChI ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-anisic acid, o-methoxybenzoic acid, 2-anisic acid, o-methylsalicylic acid, benzoic acid, 2-methoxy, salicylic acid methyl ether, 2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxybenzoicacid, o-methoxy benzoic acid, ortho-methoxybenzoic acid
PubChem CID 11370
ChEBI CHEBI:421840
Nombre IUPAC ácido 2-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzoic acid
Punto de fusión 99°C to 103°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 509929
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%