Learn More
2-Metoxibenzhidracida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460184 50 g 50 g
11450184 10 g 10 g
11470184 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13619.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7466-54-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
2-Methoxybenzhydrazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metoxibenzhidracida se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7466-54-8
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00014755
Clave InChI QMGXWNSSMGAHCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxybenzhydrazide, 2-methoxybenzoic acid hydrazide, o-methoxybenzohydrazide, o-methoxybenzoylhydrazine, 2-methoxybenzoylhydrazide, 2-methoxybenzoylhydrazine, o-anisohydrazide, hydrazine, 2-methoxybenzoyl, o-methoxybenzoylhydrazide, o-methoxybenzoic acid hydrazide
PubChem CID 24051
Nombre IUPAC 2-metoxibenzohidracida
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzhydrazide
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2208367
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%