Learn More
2-Metoxibencenotiol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10647114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647114 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
1 options
Código de producto. 10647114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179980010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7217-59-6
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.2
Número MDL MFCD00004834
Clave InChI DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
Nombre IUPAC 2-metoxibencenotiol
SMILES COC1=CC=CC=C1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzenethiol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 225.0°C to 228.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4SH
Índice de refracción 1.5905 to 1.5925
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxybenzenethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.