Learn More
Cloruro de 2-metoxibenzensulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407407 1 g 1 g
15417407 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34455.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 10130-87-7 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
For synthesis and pharmacological evaluation of sulfonamide derivatives of thiazolidin-4-ones 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y evaluación farmacológica de derivados del cloruro del 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo de las tiazolidin-4-onas.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10130-87-7
Fórmula molecular C7H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 206.64
Número MDL MFCD01961367
Clave InChI GYOBZOBUOMDRRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxybenzenesulfonylchloride, o-anisolesulfonyl chloride, 2-methoxyphenylsulfonyl chloride, acmc-1bntp, methoxyphenylsulfonyl chloride, 2-methoxybenzensulfonylchloride, 2-methoxybenzenesulphonylchloride, 2-methoxybenzene sulfonylchloride
PubChem CID 3745851
Nombre IUPAC cloruro de 2-metoxibenzensulfonilo
SMILES COC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 50°C to 54°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.65
Porcentaje de pureza 97%