Learn More
2-metoxibencenometanol, TRC
Código de producto. 30470252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470252 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30470252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26076025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzenemethanol
CAS 612-16-8
Fórmula molecular C8H10O2
Cantidad 25 g
Sinónimo (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisole, 2-Methoxybenzenemethanol, 2-Methoxybenzyl alcohol, NSC 66558, o-Anisalcohol, o-Methoxybenzyl Alcohol, o-Methoxyphenylmethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES COc1ccccc1CO
Nombre IUPAC (2-metoxifenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681