Learn More
Ácido 2-metoxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464517 25 g 25 g
11440167 1 g 1 g
11454517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21071.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5720-06-9 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
2-Methoxylphenylboronic acid is a phenylboronic acid used to investigate boron function in plants. It is used in Suzuki reaction, organic reaction that is classified as a coupling reaction where the coupling partners are a boronic acid with a halide catalyzed by a palladium(0) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metoxilfenilborónico es un ácido fenilborónico utilizado para investigar la función del boro en las plantas. Se utiliza en la reacción de Suzuki, reacción orgánica que se clasifica como una reacción de acoplamiento donde los socios de acoplamiento son un ácido borónico con un haluro catalizado por un complejo de paladio(0).
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5720-06-9
Fórmula molecular C7H9BO3
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD00236047
Clave InChI ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
PubChem CID 2733958
Nombre IUPAC ácido (2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3030981
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.96
Porcentaje de pureza 97%