Learn More
Ácido 2-metoxibencenoacético, TRC
Código de producto. 30466699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466699 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30466699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22607050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzeneacetic Acid
CAS 93-25-4
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Methoxy-benzeneacetic Acid, Benzeneacetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), (o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid, NSC 110708, NSC 16257, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccccc1CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063