Learn More
2-metoxibenceno-1,4-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxybenzene-1,4-diol |
| CAS | 824-46-4 |
| Fórmula molecular | C7H8O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-Metoxibenceno-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0473 |