Learn More
2-Metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30240600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240600 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30240600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2609805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Anisaldehyde
CAS 135-02-4
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo o-Anisaldehyde, 2-Methoxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccccc1C=O
Nombre IUPAC 2-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524