Learn More
2-Metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methoxybenzaldehyde has been used to examine the acaricidal activity of Periploca sepium oil and its active component against Tyrophagus. It has also been used to obtain good enantioselectivities using Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) via hydrogen bonding in asymmetric Henry reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-metoxibenzaldehído se ha utilizado para examinar la actividad acaricida del aceite de Periploca sepium y su componente activo contra el tirófago. También se ha utilizado para obtener buenas enantioselectividades utilizando Cu(OAc)(2)-bis(oxazolinas) a través de enlaces de hidrógeno en la reacción asimétrica de Henry.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxybenzaldehyde |
| Punto de fusión | 35°C to 39°C |
| Densidad | 1.13 |
| Punto de ebullición | 237°C to 238°C |
| Temperatura de inflamación | 117°C (242°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.561 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 606301 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Show More |