Learn More
2-Metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439672 100 g 100 g
11449672 500 g 500 g
11459672 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439672 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10770.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.66€
    42.65€ / 100 g
    Ahorro 9.01€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2-Methoxybenzaldehyde has been used to examine the acaricidal activity of Periploca sepium oil and its active component against Tyrophagus. It has also been used to obtain good enantioselectivities using Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) via hydrogen bonding in asymmetric Henry reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metoxibenzaldehído se ha utilizado para examinar la actividad acaricida del aceite de Periploca sepium y su componente activo contra el tirófago. También se ha utilizado para obtener buenas enantioselectividades utilizando Cu(OAc)(2)-bis(oxazolinas) a través de enlaces de hidrógeno en la reacción asimétrica de Henry.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-02-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00003308
Clave InChI PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
PubChem CID 8658
Nombre IUPAC 2-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 35°C to 39°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 237°C to 238°C
Temperatura de inflamación 117°C (242°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.561
Cantidad 100 g
Beilstein 606301
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Anisaldehyde