Learn More
2'-Metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336960 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10317010 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125670250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-74-8
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00008725
Clave InChI DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
PubChem CID 68481
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Methoxyacetophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón o naranja a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 131.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5383 to 1.5403
Cantidad 25 mL
Beilstein 08, 85
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Methoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.