Learn More
2'-Metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 2'-Methoxyacetophenone |
| Densidad | 1.09 |
| Punto de ebullición | 119°C to 120°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 108°C (226°F) |
| Índice de refracción | 1.5393 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1100602 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.