Learn More
2'-Metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433914 25 g 25 g
11443914 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433914 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11929.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-74-8
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00008725
Clave InChI DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
PubChem CID 68481
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Methoxyacetophenone
Densidad 1.09
Punto de ebullición 119°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.5393
Cantidad 25 g
Beilstein 1100602
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Methoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Methoxyacetophenone