Learn More
2-Metoxiacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyacetonitrile |
| CAS | 1738-36-9 |
| Fórmula molecular | C3H5NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3 |
| SMILES | COCC#N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxiacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 71.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 71.0371 |