Learn More
2-Metoxiacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30472035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472035 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30472035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2608205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyacetonitrile
CAS 1738-36-9
Fórmula molecular C3H5NO
Cantidad 5 g
Sinónimo Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
SMILES COCC#N
Nombre IUPAC 2-metoxiacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 71.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.0371