Learn More
2-Ácido Metoxiacético-d3, TRC
Código de producto. 30469802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469802 10 mg 10 miligramos
30474108 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26082710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345910-00-1
Fórmula molecular C3 2H3 H3 O3
Peso molecular (g/mol) 93.1
Sinónimo Acetic acid, methoxy-d3- (9CI), 2-(Methoxy-d3)acetic acid, Methoxyacetic acid-d3, (Methoxy-d3)ethanoic acid, Methoxy-d3-acetic acid, Trideuteriomethoxyacetic acid, 2-Methoxyacetic Acid D3 (methoxy-D3)
Nombre IUPAC Ácido 2-(trideuteriometoxi)acético
SMILES [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.0505