Learn More
2-Metoxi Propano, TRC
Código de producto. 30475385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
20 g
Tamaño de la unidad:
10 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475385 20 g 20 g
30475328 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26694020G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-53-8
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Sinónimo 2-Methoxypropane, 2-Propylmethyl ether, Isopropyl Methyl Ether, Isopryl, Methyl Iso-propyl Ether, Methyl isopropyl Ether
Nombre IUPAC 2-metoxipropano
SMILES O(C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy Propane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 20 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)5-3/h4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.07
Porcentaje de pureza >95%