Learn More
2-metoxifenotiazina, TRC
Código de producto. 30483302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483302 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30483302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2653301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Fórmula molecular C13 H11 N O S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nombre IUPAC 2-metoxi-10H-fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 229.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0561