Learn More
2-Metoxi estrona, TRC
Código de producto. 30009925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009925 50 mg 50 miligramos
30007329 25 mg 25 miligramos
30009052 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26252050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362-08-3
Fórmula molecular C19 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 300.39
Sinónimo 2-Methoxy Estrone, 3-Hydroxy-2-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxyestrone 2-Methyl Ether, 2-Methoxy-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Methoxy-17-oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-ol, 3-Hydroxy-2-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, GSS 33, 2-Methoxyestrone;
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-2-metaxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-one
SMILES COc1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyestrone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1725
Porcentaje de pureza >95%