Learn More
2-metoxi-d3-fenol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyphenol-d3 |
| CAS | 74495-69-5 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H5 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0713 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |