Learn More
2-metoxi-d3-fenol-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyphenol-D7 |
| CAS | 1065473-05-3 |
| Fórmula molecular | C7 D7 H O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-(methoxy-d3)- (ACI), 6-(Methoxy-d3)phen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), 2-Methoxy-d3-phenol-3,4,5,6-d4, 2-(Methoxy-d3)phenol-3,4,5,6-d4, 2-(Trideuteriomethoxy)-3,4,5,6-tetradeuteriophenol, Guaiacol-d7, 2-Methoxyphenol-D7, 2-Methoxy-d3-phenol-d4, 2-Methoxyphenol-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c(O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriometoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 131.1804 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0964 g/mol |
| Mostrar más |