Learn More
2-metoxi-d3-etanol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethanol-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 97840-77-2 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H5 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethanol, 2-(methoxy-d3)- (9 CI), 2-Methoxy-d3-ethanol, 2-(Methoxy-d3)ethanol, 2-Methoxyethanol-d3, 2-Methoxyethanol-D3 (methoxy-D3), Ethylene Glycol Monomethyl-d3 Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometoxi)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 79.1129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.0713 g/mol |
| Mostrar más |