Learn More
2-metoxi-d3-benzaldehído, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 56248-49-8 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H5 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 2-(methoxy-d3)- (9 CI), 2-Methoxy-d3-benzaldehyde, 2-(Methoxy-d3)benzaldehyde, o-Anisaldehyde-d3, 2-Methoxybenzaldehyde-d3, 2-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 139.1664 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0713 g/mol |
| Mostrar más |