Learn More
2-metoxi-d3-anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Anisidine methyl-d3 |
| CAS | 1398066-00-6 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H6 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometoxi)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 126.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.087 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |