Learn More
Ácido 2-metoxi-d3-acético, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3 |
| CAS | 345910-00-1 |
| Fórmula molecular | C3 2H3 H3 O3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(trideuteriometoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 93.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0505 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |