Learn More
2-Metoxi-6-(trifluorometil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404747 250 mg 250 miligramos
15494737 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32064.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-95-8
Fórmula molecular C9H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 205.18
Número MDL MFCD09832323
Clave InChI CPYXGRVUWLCIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzylamine, 1-2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanamine, 6-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 46737594
SMILES COC1=CC=CC(=C1CN)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Índice de refracción 1.483
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC [2-metoxi-6-(trifluorometil)fenil]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.18
Porcentaje de pureza 97%