Learn More
Alcohol 2-metoxi-6-(trifluorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428125 250 mg 250 miligramos
15405277 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32539.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017779-01-9
Fórmula molecular C9H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 206.164
Número MDL MFCD09832325
Clave InChI UJYWLAALXLVJQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanol, 6-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzyl alcohol, jrd
PubChem CID 46737595
Nombre IUPAC [2-metoxi-6-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1CO)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 73°C to 75°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.16
Porcentaje de pureza 97%