Learn More
2-Metoxi-6-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434897 1 g 1 g
15444897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32206.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador en la adición de dietilzinc a aldehídos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-98-1
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD09832324
Clave InChI LLBTYKHVRXDHKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy-6-trifluoromethyl, 6-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzaldehyde, jrd
PubChem CID 20111744
Nombre IUPAC 2-metoxi-6-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%