Learn More
2-Metoxi-6-(tri-n-butilestannil)pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN2788 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.15 |
| Porcentaje de pureza | 95% |