Learn More
2-Metoxi-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457577 1 g 1 g
15467577 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35777.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16554-45-3
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.152
Número MDL MFCD01930197
Clave InChI NDKWDGCTUOOAPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-nitrophenylamine, 2-amino-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitro-phenylamine, 6-nitro-o-anisidine, 2-methoxy-6-nitrobenzenamine, 6-methoxy-2-nitroaniline, 2-amino-3-methoxynitrobenzene, benzenamine, 2-methoxy-6-nitro, ambkkkkk250, pubchem19661
PubChem CID 85491
Nombre IUPAC 2-metoxi-6-nitroanilina
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-nitroaniline
Punto de fusión 73°C to 78°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%