Learn More
2-Metoxi-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474340 1 g 1 g
11484340 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25772.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 63071-03-4 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2-Methoxy-6-methylpyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metoxi-6-metilpiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63071-03-4
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD04112507
Clave InChI WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-methyl-pyridine, 2-methoxy-6-picoline, 6-methoxy-2-picoline, 2-methoxy-6-methylam, acmc-209yyt, 6-methoxy-2-methylpyridine, 2-methoxy-6-methyl pyridine, ksc490s3b, 2-methyl-6-methyloxy pyridine, 2-methoxy-6-methylpyridine 1g
PubChem CID 5324773
Nombre IUPAC 2-metoxi-6-metilpiridina
SMILES CC1=NC(=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-methylpyridine
Densidad 1.01
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Índice de refracción 1.4995
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%