Learn More
2-Metoxi-6-metilanilina, TRC
Código de producto. 30136111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136111 250 mg 250 miligramos
30135781 1 g 1 g
17944515 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329148250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50868-73-0
Fórmula molecular C8 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 137.179
Sinónimo 2-Methoxy-6-methylbenzenamine, 2-Methoxy-6-methylphenylamine, 2-Methyl-6-methoxyaniline
Nombre IUPAC 2-metaxi-6-metil-anilina
SMILES COc1cccc(C)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-methylaniline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841