Learn More
2-Metoxi-6-(metilamino)piridina, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine |
| Índice de refracción | 1.5595 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.17 |
| Porcentaje de pureza | 98% |