Learn More
2-metoxi-6-etilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin) |
| CAS | 21388-17-0 |
| Fórmula molecular | C13 H14 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. J (EP), Ethylnerolin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-etil-6-metoxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1045 |